Learn More
Tetra-n-Hexylammoniumbenzoat, ca. 85 % Wasser ca. 10 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440878
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16436-29-6
Summenformel C31H57NO2
Molekulargewicht (g/mol) 475.80
MDL-Nummer MFCD00041982
InChI-Schlüssel PSEQWFPWQRZBOO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate, tetrahexylazanium benzoate, tetra-n-hexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate 1:1, tetrahexylazanium, thab, ammonium, tetrahexyl-, benzoate, ammonium, benzoate, tetrahexylazanium,benzoate
PubChem CID 85419
IUPAC-Name tetrahexylazanium benzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-hexylammonium benzoate
Hinweise zum Prozentgehalt Wasser ≈10 %
Menge 5 g
Formelmasse 456.73
Reinheit (%) ∼85%