Learn More
tert-Butylhydrochinon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573121
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1948-33-0
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00002344
InChI-Schlüssel BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC-Name 2-tert-Butylbenzol-1,4-Diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydroquinone
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 125.0°C to 130.0°C
Farbe schwarz-bronze bis weiß
Siedepunkt 295.0°C
Flammpunkt 171°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H3(OH)2
Menge 250 g
Beilstein 06, IV, 6013
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone (190/100g at 25 c),,soluble in ethanol (120/100g at 25 c),,soluble in ethyl acetate (100g/100g at 25 c),,soluble in dmso,diethyl ether;,insoluble in benzene,toluene
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylhydroquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.