Learn More
tert-Butyl-2-Brom-6,7-Dihydro[1,3]-Thiazolo[5,4-c]pyridin-5(4H)-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244308
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 365996-06-1
Summenformel C11H15BrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 319.22
InChI-Schlüssel RXXKNZKFRAFFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-bromo-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine, n-boc protected, tert-butyl 2-bromo-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem15507, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyrid, 5-n-boc-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine
PubChem CID 11162951
IUPAC-Name Tert-butyl2-Brom-6,7-dihydro-4H-[1,3]Thiazolo[5,4-c]Pyridin-5-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Schmelzpunkt 94.0°C to 97.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 319.22
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro¢1,3!thiazolo¢5,4-c!pyridine-5(4H)-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.