Learn More
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336258
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13708-63-9
Summenformel F3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 215.92
MDL-Nummer MFCD00049572
InChI-Schlüssel LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1172°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 215.92
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch