Learn More
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UF260
Optionale Temperaturbeschränkung zwischen 60 °C und 250 °C.
Marke: Memmert™ UF260A8
150.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- 1 Wahl
- Temperaturen: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C oder 250 °C
Spezifikation
UF260 Ofen | |
Temperaturbeschränkung |