Learn More
TEAD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 21159-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TEAD2 is a putative transcription factor that binds to the SPH and GT-IIC enhansons (5′-GTGGAATGT-3′). TEAD2 may be involved in the gene regulation of neural development. TEAD2 binds to the M-CAT motif.Spécification
TEAD2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
TEAD2 | |
ETF, TEA domain family member 2, TEAD 2, TEAD2, TEF 4, TEF4 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
21677, 8463 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.29 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P48301, Q15562 | |
TEAD2 | |
TEAD2 Fusion Protein Ag14074 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu