Learn More
SVL™ Adapter mit Konus/Schraubgewinde
Ermöglicht die Verbindung zwischen SVL™ und Quickfit™ Glaswaren.
338.00 CHF - 488.00 CHF
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15577740
|
SVL
670-70 |
14/23 |
424.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15587740
|
SVL
670-77 |
24/29 | N/A | N/A | N/A | ||||
15597740
|
SVL
670-83 |
N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Verfügt über ein SVL™ Schraubgewinde und eine Quickfit™ Buchse aus Mattglas
- Gewinde ist geeignet für SVL™ Schraubverschlüsse und -kupplungen. Konus passt in Quickfit™ Buchsen
- Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas.