Learn More
SUV39H1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | SUV39H1 |
---|---|
Konzentration | 0.26 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16837043
|
Proteintech
10574-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16827043
|
Proteintech
10574-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This gene encodes an evolutionarily-conserved protein containing an N-terminal chromodomain and a C-terminal SET domain. The encoded protein is a histone methyltransferase that trimethylates lysine 9 of histone H3, which results in transcriptional gene silencing. Loss of function of this gene disrupts heterochromatin formation and may cause chromosome instability. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
SUV39H1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O43463, O54864 | |
20937, 302553, 6839 | |
SUV39H1 Fusion Protein Ag0854 | |
Primary | |
-20°C | |
SUV39H1 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
H3 K9 HMTase 1, KMT1A, Lysine N methyltransferase 1A, MG44, Su(var)3 9 homolog 1, SUV39H, SUV39H1 | |
SUV39H1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |