Learn More
Poulten Selfe™ Viskometer mit hängendem Niveau
Zum Transport von durchsichtigen Flüssigkeiten.Mit UKAS Kalibrierzertifikat
264.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Suspended-Level Viscometer |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UKAS |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13161043
|
Poulten Selfe™
1625/01 |
1 |
264.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Type BS/IP/SL, IP71.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 330mm. Approximate sample size 22mL to 40mL. Available without certificate of calibration, please enquire.
- With UKAS certificate of calibration.
Spezifikation
Suspended-Level Viscometer | |
UKAS |