Learn More
Schwefelstücke, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365778
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sulphur
Color Gelb
Forma física Stücke
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9995% (Metals basis)
Punto de ignición 248°C (478°F)
Olor Schwach
Aspecto Pale yellow pieces