Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B
Histochemisches Färbemittel für Chromosomen
40.50 CHF - 141.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4197-25-5 |
---|---|
Summenformel | C29H24N6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 456.553 |
MDL-Nummer | MFCD00006919 |
InChI-Schlüssel | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | C.I. 26150; Solvent Black 3 |
PubChem CID | 61336 |
IUPAC-Name | (2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen |
SMILES | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15484669
|
Thermo Scientific Chemicals
J62268.09 |
10 g |
40.50 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15494669
|
Thermo Scientific Chemicals
J62268.14 |
25 g |
69.20 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15404679
|
Thermo Scientific Chemicals
J62268.22 |
100 g |
141.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Histochemical stain for chromosomesSudan Black B is used as a biological stain for lipids. It is a basic black dye utilized in staining triglycerides and lipids off some lipoproteins. Further, it is used in the fingerprint enhancement as well as for detecting fats. In addition to this, it is used in the study of hematological disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenHistochemisches Färbemittel für Chromosomen Sudanschwarz B wird als biologisches Färbemittel für Lipide verwendet. Es ist ein einfacher schwarzer Farbstoff, der bei der Färbung von Triglyceriden und Lipiden von einigen Lipoproteinen verwendet wird. Darüber hinaus wird er sowohl für die Fingerabdruckverstärkung als auch für die Erkennung von Fetten verwendet. Auch kommt er bei Untersuchungen hämatologischer Erkrankungen zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Ölen, Fetten, warmem Petrolatum, Paraffin, Phenol, Ethanol, Aceton, Benzol, Toluol und Kohlenwasserstoff. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
4197-25-5 | |
456.553 | |
YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N | |
61336 | |
CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
C29H24N6 | |
MFCD00006919 | |
C.I. 26150; Solvent Black 3 | |
(2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen |
Spezifikation
Sudan Black B | |
4197-25-5 | |
MFCD00006919 | |
14,8885 | |
Soluble in oils,fats,warm petrolatum,paraffin,phenol,ethanol,acetone,benzene,toluene and hydrocarbon. Insoluble in water. | |
CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C | |
456.553 | |
456.55 | |
Pulver |
118°C to 126°C | |
C29H24N6 | |
723248 | |
C.I. 26150; Solvent Black 3 | |
YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N | |
(2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen | |
61336 | |
Schwarz bis braun |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 224-087-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SD4431500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen