Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte, Al/Si-Legierung
Form: Quadratisch; Größe: 11,8 x 11,8 in.
Marke: Cole-Parmer™ 04801-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Plattenoberteil aus beständiger Legierung
- Gleichmäßige und konsistente Erwärmung.
- Temperaturregelung mit einfach zu bedienendem Drehschalter.
- Mit einer HOT-Warnleuchte für Temperaturen über 50°C.
Spezifikation
Al/Si-Legierung | |
11,8 x 11,8 in. | |
365 mm | |
6 kg | |
600 w | |
50/60 Hz | |
10 L | |
230 V |
Analog | |
Raumtemperatur bis 300 °C | |
105 mm | |
300 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 600 W | |
Gehäuse SB300 | |
Quadratisch | |
Heizplatte |