Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog-Rühr-Heizplatte
Rührbereich: 50 bis 2000 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke: Cole-Parmer™ SS152K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Aluminium | |
Schwarz | |
Schwarzes, pulverbeschichtetes Metall | |
Analog | |
6 x 6 in. | |
Raumtemperatur bis 325 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
700 w | |
Quadratisch | |
15 L |
230 V | |
(2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker | |
230 V AC, 50/60 Hz | |
11,813 in. | |
9,3 cm | |
3 in. | |
18 cm | |
7 in. | |
Heizplattenrührer, Rührer | |
1 | |
50 bis 2000 U/min |