Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633480 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
puriss. p.a., ACS-Reagenz, 99.0 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontiumchlorid-Hexahydrat
Menge 1 kg
Strukturformel SrCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 266.62 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte ACS/puriss. P. A