Learn More
Ansell Edmont™ String Knits™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 76-160 aus Baumwolle
Für mechanische Anwendungen konzipiert.
Marke: Ansell Edmont™ 76160060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strickhandschuh für gute Belüftung der Hand.
- Keine heißen und verschwitzten Hände.
- Beidhändig tragbar: Kein Paar, daher praktischer.
- Alle Ausführungen waschbar bei 40 °C.
- Kein Einlaufen, Versteifen oder Verlieren der Form.
- Hygiene für den Träger, Mehrwert für den Anbieter.
Spezifikation
Polyester/Cotton Blend | |
Polyester/Cotton | |
13 Gauge | |
Leichte Handschuhe | |
76-160 | |
Strickbund | |
12 Paare | |
76-160 |
Nahtloser Strick | |
Naturfarben | |
Polyester, Baumwolle | |
6 | |
Naturfarben | |
Polyester/Cotton | |
mechanischer Schutz |