Learn More
Thermo Scientific Chemicals Streptomycin Sulfat
Streptomycin-Sulfat, CAS-Nr. 3810-74-0, ist die Sulfatsalzform von Streptomycin und ein Aminoglykosid mit antibakterieller Wirkung.Die Verbindung zeigt zudem eine Proteinsynthese-hemmende Aktivität.
34.05 CHF - 130.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3810-74-0
Summenformel C42H84N14O36S3
Molekulargewicht (g/mol) 1457.376
InChI-Schlüssel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC-Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15515146
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
455340050
5 g
34.05 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15424871
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
455340250
25 g
50.50 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15593965
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
455341000
100 g
130.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Streptomycin-Sulfat ist ein Aminoglykosid-Sulfatsalz, das aus Streptomyces griseus gewonnen wird und eine antibakterielle Wirkung zeigt.
• Hemmt die Initiierung und verursacht Fehllesung der rRNA in der Proteinsynthese.Diese Verbindung bindet an das S12-Protein der bakteriellen ribosomalen 30S-Untereinheit und hemmt so die Peptidelongation und die Proteinsynthese.
Verwendung
• Streptomycin-Sulfat kann zur Untersuchung der Mechanismen der Streptomycin-Resistenz verwendet werden
•Diese Verbindung kann in Laboranwendungen zusammen mit Penicillin zur Hemmung der bakteriellen Kontamination in der In-vitro-Zellkultur verwendet werden
•Streptomycin-Sulfat zeigt eine antibiotische Wirkung gegen Mycobacterium tuberculosis
•Diese Verbindung kann als Inhibitor der Proteinsynthese verwendet werden
•Wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien • Streptomycin-Sulfat zeigt ebenfalls eine fungizide Wirkung
• Kann zur Entfernung von Nukleinsäuren aus einem biologischen Extrakt verwendet werden
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3810-74-0
1457.376
124080941
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
C42H84N14O36S3
QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
Spezifikation
Streptomycin sulfate
3810-74-0
C42H84N14O36S3
QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
124080941
Streptomycin Sulfate
7% max.
Solubility in water: soluble.
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
1457.376
1457.4
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-HinweisKann das Kind im Mutterleib schädigen.Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Obtain special instructions before use. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Warnhinweis
Produktidentifikator
  • Streptomycin Sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.