Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin - Cy5
Streptavidin - Cy5
Marke: Molecular Probes™ 434316
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reaktivität: CY5-SA reagiert mit Biotin.
Spezifikation
1 mg/ml | |
1 mL | |
Nasseis | |
Cy™ |
Cy5. | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |