Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gerade Empfängeradapter
Empfängeradapter mit Abtropfspitze
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05272011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Empfängeradapter nach DIN 12594
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit Abtropfspitze
- Vakuumanschluss: GL18-Gewinde
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 19/26 | |
1 | |
GL 18 |
DURAN™ Schläuche | |
NS 19/26 |