Learn More
Cole-Parmer™ Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
Marke:  Cole-Parmer™ 31406-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11835413
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
  • Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
-40 °F
1/4 Zoll
1/4 in.
220 psi
93 °C
Edelstahl
-40 °C
1/4 Zoll
Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma
200 °F
Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter