Learn More
STK24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen | STK24 |
---|---|
Konzentration | 750 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Konjugat | Unconjugated |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30237273
|
Proteintech
29846-1-AP-20UL |
20 μL |
124.03 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30237867
|
Proteintech
29846-1-AP-150UL |
150 μL |
335.55 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The STK24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human STK24. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The STK24 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
STK24 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
MST-3; MST3; MST3B; STE20; STK3 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
750 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
8428 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |