Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ ViscoThief
BIOPHARMA
SteriWare™ ViscoThief ist das ideale Hilfsmittel zur Qualitätskontrolle bei der schnellen und zuverlässigen Probenahme viskoser Materialien wie Cremes und Pasten Er kann in steriler und unsteriler Ausführung direkt aus dem Beutel verwendet werden.
Marke:  Sampling Systems™ 8055P-500
Artikelnummer. 17534596
  • 153.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Der Einweg-ViscoThief ist ein Probenehmer zur einmaligen Verwendung, der kostenintensive Reinigungsarbeiten überflüssig macht.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Für die schnelle Probenahme von viskosen Materialien wie Honig, Cremes, Pasten und dicken Ölen.
  • Ideal für chemische, Lebensmittel- und pharmazeutische Qualitätskontrolltests.
  • Die Probenehmer sind in 3 praktischen Längen von 600 mm, 1.000 mm und 1.500 mm erhältlich.
  • Sie sind in HDPE und PP erhältlich.
  • Der ViscoThief ist steril und unsteril erhältlich.
  • Das sterile Sortiment wird gammasterilisiert.
  • Nach dem Öffnen der Packung können Sie den Probenehmer wie eine lange Spritze verwenden.
  • Zur Entnahme einer Probe einfach am Griff ziehen.
  • Den Griff drücken, um den Probenehmer zu entleeren.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformem HDPE und PP (BSE-frei).
  • Jeder Probenehmer wird in unserem Reinraum hergestellt und verpackt.
  • Lieferung mit Konformitätsbescheinigung und ggf. mit Bestrahlungsbescheinigung.
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Unsteril
500 mm
Ja
Einzeln verpackt