Learn More
STAT5B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen | STAT5B |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16836365
|
Proteintech
51072-2-AP-20UL |
20 μL |
136.75 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16826365
|
Proteintech
51072-2-AP-150UL |
150 μL |
386.68 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This antibody is specific to STAT5B. It has no cross reaction to STAT5A.
The protein encoded by this gene is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein mediates the signal transduction triggered by various cell ligands, such as IL2, IL4, CSF1, and different growth hormones. It has been shown to be involved in diverse biological processes, such as TCR signaling, apoptosis, adult mammary gland development, and sexual dimorphism of liver gene expression. This gene was found to fuse to retinoic acid receptor-alpha (RARA) gene in a small subset of acute promyelocytic leukemias (APLL). The dysregulation of the signaling pathways mediated by this protein may be the cause of the APLL.Spezifikation
STAT5B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P51692 | |
6777 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
STAT5B |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
STAT5, STAT5B, STAT5B-Specific | |
STAT5B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |