Learn More
Stärkeindikatorlösung
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Geruch | Geruchlos |
Farbe | Farblos |
pH | ±7 |
Menge | 100 mL |
Physikalische Form | Flüssig |