Learn More
Epredia™ Zubehör für StainMate™ Max 10 Chargen-Färbegeräte
Pflegen Sie Ihr Epredia™ StainMate™ Max 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Max 10 Zubehör.
Marke:  Epredia™ E103/SL/R20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12698436
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Pflegen Sie Ihr Thermo Scientific™ StainMate™ Max 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Max 10 Zubehör.
Accessories for StainMate Max 10 Batch Stainer include:
  • Lid
  • Fume hood
  • Pinth with drawer
  • Bath dish for Belair model
  • Additional dish/bath
  • Water dish/bath
  • External dish/bath
  • Drying module
  • Rack adapter
  • Additional Rack for up to 20 slides
  • Additional Rack for up to 30 slides
Dryer Module
  • Fan-assisted slide dryer operates at âˆ1⁄270°C
  • Hooks onto either the left- or right-hand side of the StainMate module
Fume Hood
  • Extracts fumes through a replaceable charcoal filter
  • Fits easily inside the base of the hood
  • Transparent door is hinged for easy access
External Dish/Bath
  • Attach to either side of the StainMate module to increase the capacity
  • Constructed of polished stainless steel with white acetal bath and lid
  • Capacity: 38mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell