Learn More
Wuertt Celluloid™ Drahtkorb aus Edelstahl
Marke: Wuertt Celluloid™ 52400113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit umleg- und feststellbarem Henkel. Griffstelle mit Plastikformteil umgeben. Aus punktgeschweisstem V2A / 4301 Gitter, 1,2mm stark, Maschenweite 8mm. Boden durch 2 Stäbe verstärkt. Elektrolytisch poliert.
- B/T/H: 400/300/200mm
Spezifikation
Korb | |
Lagerung und Transport | |
400 mm | |
300 mm |
Edelstahl | |
Je 1 | |
200 mm |