Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SF160plus, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ SF160plusB02073
125.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Sterilisator SF160plus | |
Auffangschale | |
Rand: 15 mm | |
Edelstahl |