Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Sample Divider
Subdivide material samples into two smaller portions by a single pass or further subdivisions can be attained by multiple passes. Endecotts™ Stainless Steel Sample Dividers are Ideal for free flowing powders.
969.00 CHF - 1195.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sample Divider
Material Stainless Steel
Zur Verwendung mit (Anwendung) To sample/test solids
Verpackungsmenge 1 Ea.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11532075
Unterlagen ansehen
Endecotts™
1/2SSDSLOT
1500 mL
1195.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13425519
Unterlagen ansehen
Endecotts™
1/2SSDSLOT
1500 mL
1195.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13495509
Unterlagen ansehen
Endecotts™
1/4SSDSLOT
300 mL
969.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Riffle pattern sample divider for Endecotts Sieves
  • Each subdivision retains the characteristics of the original sample
  • Stainless steel with slot widths 6.35mm (¼ in.) or 12.7mm (½ in.)
  • Suitable for use with powder chemicals, food stuff, feed and similar granular material
  • Splits sample to analytical proportions
Spezifikation
Spezifikation
Sample Divider
Stainless Steel
To sample/test solids
1 Ea.