Learn More
Bochem™ Labor-Set aus Edelstahl
Enthält vier Geräte in einem praktischen Laborset. Das BOCHEM™ Laborset aus Edelstahl ist ideal für die ersten Arbeiten im Labor geeignet.
Marke:  Bochem™ 33999
Artikelnummer. 10024814
  • 20.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Aus Edelstahl 18/10
  • Enthält jeweils eine der folgenden Komponenten:
    • Verbandsschere (4100)
    • Mikrospatel, doppelt (3017)
    • Pinzette, scharf (1012)
    • Mikroschaufel, halb abgerundet (3303)
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für die ersten Arbeiten im Labor
Laborset