Learn More
Gilson™ Verbindungsstücke aus Edelstahl
Metallhülsenverbinder für Schläuche mit kleinem Lumen
Marke:  Gilson™ F117987
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10183092
  • 148.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Silikonschläuche (Versilic™) – biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
  • ISOVERSINIC™ Schläuche – besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • PharMed™ Schläuche – erfüllen die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
  • PVC (Tygon™) Schläuche – eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.1 mm
Für Schläuche mit kleiner Bohrung
Metallhülse
Edelstahl
5/Set
Steckverbinder