Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für SN110plus, 15 mm
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ SN110plusB04359
181.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Sterilisator SN110plus | |
Untere Tropfschale | |
Rand: 15 mm | |
Edelstahl |