Learn More
Bochem™ Becher aus Edelstahl
Sehr beständiger und langlebiger Becher aus Edelstahl. Bochem™ Edelstahlbecher haben einen Rand, Ausguss und Griffe in verschiedenen Modellkombinationen.
Marke:  Bochem™ 8534
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10627341
  • 291.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
  • Beständig und langlebig.
  • Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
Edelstahl (18/10)
Rand, Tülle, Griff
2000 ml
180 mm
Becher