Learn More
Bochem™ Becher aus Edelstahl
Sehr beständiger und langlebiger Becher aus Edelstahl. Bochem™ Edelstahlbecher haben einen Rand, Ausguss und Griffe in verschiedenen Modellkombinationen.
Marke: Bochem™ 8533
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
- Beständig und langlebig.
- Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Spezifikation
100 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
Rand, Tülle, Griff |
1000 ml | |
130 mm | |
Becher |