Learn More
Spectrum™ Medizinischer Algenhemmer
Keeps water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, etc. clean and clear
117.80 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | 6.5 bis8.3 |
Aussehen | Blassgelb |
Siedepunkt | 200 °F |
Zertifizierung/Konformität | US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11455839
|
Spectrum™
105 540 |
230 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Enthält kein Kupfer oder andere Schwermetalle
Spezifikation
Flüssig | |
Blassgelb | |
US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS | |
Verwendet zur Sauberhaltung von temperaturgesteuerten Instrumenten mit Zirkulation, etwa Instrumente wie zirkulierende Wasserbäder, Inkubatoren, temperaturgesteuerte Instrumente, Befeuchter, automatische Analysatorbäder und Blut-/Gasanalysatoren |
6.5 bis8.3 | |
200 °F | |
Benzalkonium-Chlorid, n-Alkyl (50 % C14, 40 % C12, 10 % C16) Dimethyl-Benzyl-Ammonium-Chlorid als ak |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Clear Bath®
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
Contains State Restrictions