Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Micro-Mill™ Mahlklingen
Ersatzklingen für MicroMill Schleifer
38.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ersatzklinge |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Verarbeitung von Mineralien, Pharmazeutika, Pigmentmischungen und anderen festen Proben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MicroMill Schleifer |
Geschwindigkeit | 12000 U/min |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11316354
|
Bel-Art™
H37257-0000 |
Edelstahl | |||||||
Beschreibung
Edelstahlklingen oder Hartklingen.
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
Ersatzklinge | |
Ideal für die Verarbeitung von Mineralien, Pharmazeutika, Pigmentmischungen und anderen festen Proben | |
MicroMill Schleifer | |
12000 U/min |