Learn More
Sonoco™ ThermoSafe InsulatedShipper-PUR, Packed in Pallet
High performance polyurethane containers meet the needs of the most demanding temperature sensitive payloads
Marke:  Sonoco™ E126
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818703
  • 2100.00 CHF / 18 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Die Isolierung aus Polyurethan bietet eine höhere Isolierleistung als die entsprechenden Stärken von EPS-Behältern. Dicke Wände und äußere Wellpappenhülle mit 200 kg bieten eine schützende Stoßdämpfung und Dämpfung beim Versand und Handling.
  • Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
  • Bietet umfassenden Schutz für lange Strecken
  • Haltbare einteilige, mit Polyurethanschaum isolierte Versandbehälter aus geschlossenen Zellen sind FCKW- und HFCKW-—konform mit internationalen Vorschriften für saubere Luft
  • Das proprietäre Verfahren laminiert den hocheffizienten Isolationskern an den inneren und äußeren Wellpappenwänden
  • Hält einer Quetschkompression von mehr als 5000 Pfund stand.
  • Der flexible Polyurethanschaumstopfen versiegelt die Oberseite, polstert und isoliert den Inhalt und entlüftet Trockeneis
  • Der R-Wert beträgt +1,5 Mal EPS R-Wert, pro Zoll Stärke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
56.5 cm
48.2 cm
14,75 in.
Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
36.1 cm
25.4 cm
38.7 cm
22.25 in.
19 in.
19 x 14,75 x 22,25 Zoll (48,2 x 37,4 x 56,5 cm)
14,25 Zoll
37.4 cm
15,25 Zoll