Learn More
Sonoco™ ThermoSafe InsulatedShipper-PUR, Packed in Pallet
High performance polyurethane containers meet the needs of the most demanding temperature sensitive payloads
Marke: Sonoco™ E124
Beschreibung
Die Isolierung aus Polyurethan bietet eine höhere Isolierleistung als die entsprechenden Stärken von EPS-Behältern. Dicke Wände und äußere Wellpappenhülle mit 200 kg bieten eine schützende Stoßdämpfung und Dämpfung beim Versand und Handling.
- Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
- Bietet umfassenden Schutz für lange Strecken
- Haltbare einteilige, mit Polyurethanschaum isolierte Versandbehälter aus geschlossenen Zellen sind FCKW- und HFCKW-—konform mit internationalen Vorschriften für saubere Luft
- Das proprietäre Verfahren laminiert den hocheffizienten Isolationskern an den inneren und äußeren Wellpappenwänden
- Hält einer Quetschkompression von mehr als 5000 Pfund stand.
- Der flexible Polyurethanschaumstopfen versiegelt die Oberseite, polstert und isoliert den Inhalt und entlüftet Trockeneis
- Der R-Wert beträgt +1,5 Mal EPS R-Wert, pro Zoll Stärke
Spezifikation
42.5 cm | |
47.6 cm | |
16,75 in. | |
Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur | |
38.1 cm | |
33 cm | |
28 cm |
16,75 in. | |
18.75 in. | |
18.75 x 16.75 x 16.75 in. | |
15 in. | |
42.5 cm | |
11 in. |