Learn More
Sonoco™ ThermoSafe InsulatedShipper-PUR, Packed in Pallet
High performance polyurethane containers meet the needs of the most demanding temperature sensitive payloads
Marke:  Sonoco™ E65
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16308056
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Isolierung aus Polyurethan bietet eine höhere Isolierleistung als die entsprechenden Stärken von EPS-Behältern. Dicke Wände und äußere Wellpappenhülle mit 200 kg bieten eine schützende Stoßdämpfung und Dämpfung beim Versand und Handling.
  • Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
  • Bietet umfassenden Schutz für lange Strecken
  • Haltbare einteilige, mit Polyurethanschaum isolierte Versandbehälter aus geschlossenen Zellen sind FCKW- und HFCKW-—konform mit internationalen Vorschriften für saubere Luft
  • Das proprietäre Verfahren laminiert den hocheffizienten Isolationskern an den inneren und äußeren Wellpappenwänden
  • Hält einer Quetschkompression von mehr als 5000 Pfund stand.
  • Der flexible Polyurethanschaumstopfen versiegelt die Oberseite, polstert und isoliert den Inhalt und entlüftet Trockeneis
  • Der R-Wert beträgt +1,5 Mal EPS R-Wert, pro Zoll Stärke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
43.8 cm
47.6 cm
12,75 in.
Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
35.5 cm
20.3 cm
25.4 cm
17.25 in.
18.75 in.
18.75 x 12.75 x 17.25 in.
14 in.
32.3 cm
10 in.