Learn More
Sonoco™ ThermoSafe InsulatedShipper-PUR, Packed in Pallet
High performance polyurethane containers meet the needs of the most demanding temperature sensitive payloads
Marke: Sonoco™ E89
Beschreibung
Die Isolierung aus Polyurethan bietet eine höhere Isolierleistung als die entsprechenden Stärken von EPS-Behältern. Dicke Wände und äußere Wellpappenhülle mit 200 kg bieten eine schützende Stoßdämpfung und Dämpfung beim Versand und Handling.
- Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
- Bietet umfassenden Schutz für lange Strecken
- Haltbare einteilige, mit Polyurethanschaum isolierte Versandbehälter aus geschlossenen Zellen sind FCKW- und HFCKW-—konform mit internationalen Vorschriften für saubere Luft
- Das proprietäre Verfahren laminiert den hocheffizienten Isolationskern an den inneren und äußeren Wellpappenwänden
- Hält einer Quetschkompression von mehr als 5000 Pfund stand.
- Der flexible Polyurethanschaumstopfen versiegelt die Oberseite, polstert und isoliert den Inhalt und entlüftet Trockeneis
- Der R-Wert beträgt +1,5 Mal EPS R-Wert, pro Zoll Stärke
Spezifikation
44.4 cm | |
53.3 cm | |
14 in. | |
Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur | |
41.2 cm | |
23.4 cm | |
26 cm |
17,5 in. | |
21 in. | |
21 x 14 x 17.5 in. | |
16.25 in. | |
35.5 cm | |
10.25 in. |