Learn More
3M™ Solus™ Schutzbrillen
Artikelnummer. 15729677
Click to view available options
Linsenfärbung:
Amber
Blue, Mirror
Bronze
Clear
Indoor/Outdoor, Mirror
Rot, Spiegel
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
3M™ Solus™ Schutzbrillen sind elegant und leicht und gewährleisten so höheren Tragekomfort und eine bessere Akzeptanz durch den Träger.
  • Die Linsenkrümmung wurde im Hinblick auf Optimierung von Anpassung, Sichtfeld und Augenabdeckung berechnet
  • Äußerst elegante und leichte Schutzbrille
  • Bügel sind innen gepolstert, was höheren Tragekomfort gewährleistet
  • Wird mit Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser geliefert, die die Brille sauber hält und schützt
  • Kratzschutz- und Antifog-Beschichtung für bessere Haltbarkeit und Sicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Amber
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Schwarz, orange
Enthält Microfiber storage bag
Lens Material Polycarbonat