Learn More
Sodium thiosulphate 0.1 mol/L (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 1 L |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.0997 - 0.1003 mol/L |
Verpackung | Kunststoffflasche |