Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11433693 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
MDL-Nummer 149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 48.5°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.4
Physikalische Form Fest
Menge 2 kg
Formelmasse 248.18g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter