Learn More
Natriumsulfit, 98.5 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117743
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.04
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfite
Schmelzpunkt >500.0°C
Namenshinweis Anhydrous, For analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 230g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,ppractically insoluble in alcohol
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) 98.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Dichte 2.6300g/mL