Learn More
Natriumselenit-Pentahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15660510 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
puriss. p.a., ≥99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26970-82-1
Summenformel H10Na2O8Se
Molekulargewicht (g/mol) 263.023
MDL-Nummer MFCD00149173
InChI-Schlüssel TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumselenit-Pentahydrat, Dinatriumselenit-Pentahydrat, Selensäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Dinatriumpentahydrat-Selenit, Natriumselenit-Monohydrat 2:1:5, Natriumselenit-Monohydrat, Dinatriumselenit-Hydrat, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate
PubChem CID 134930
IUPAC-Name Dinatrium; Selenit; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumselenit-Pentahydrat
Menge 100 g
Strukturformel Na2SeO3 · H2O
UN-Nummer 2630
Formelmasse 263.01 mol
Reinheit (%) ≥99 % (RT)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium selenite pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H300 + H330-Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.