Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
Punto de fusión | 100,0 °C |
Color | Weiß |
pH | 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Kristalle oder kristallines Pulver |
Cantidad | 10 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Fórmula lineal | NaH2PO4·H2O |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium phosphate, monobasic monohydrate