Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
Schmelzpunkt | 100,0 °C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | NaH2PO4·H2O |
Merck Index | 15,879 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
IUPAC-Name | Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat |
Formelmasse | 137.99 |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium phosphate, monobasic monohydrate