Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15690750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechn. basiert auf trockener Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, USP, FCC
Menge 4 x 5 kg
Strukturformel Na2HPO4
Löslichkeitsinformationen Sehr gut löslich in heißem Wasser, zu 8 Teilen wasserlöslich, unlöslich in Alkohol
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) 98 bis100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.