Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15600760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechn. basiert auf trockener Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, USP, FCC
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 5 kg
Strukturformel Na2HPO4
Löslichkeitsinformationen Sehr gut löslich in heißem Wasser, zu 8 Teilen wasserlöslich, unlöslich in Alkohol
Formelmasse 141.96 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis