Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Punto de fusión 48.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Weiß
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forma física Kristalle
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4·7H2O
Índice Merck 15,8789
Información de solubilidad Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analytisch
Envase Kunststoffflasche
Densidad 1.67