Learn More
Natriumphosphat, dibasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15680740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Dinatriumphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat
Nombre de nota Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal Na2HPO4 · H2O
Nombre IUPAC Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza 98.5 bis101 % (Berechn. für Trockensubstanz)