Learn More
Natriumphosphat, dibasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat |
Nombre de nota | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5–101 % (berechn. nach Trockensubstanz) |
% máx. CAS | 100.0000% |
Cantidad | 25 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5 bis 101 % |
Notas del porcentaje del ensayo | (berechn. nach Trockensubstanz) |
Fórmula lineal | Na2HPO4 · H2O |
Nombre IUPAC | Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.99 |
Porcentaje de pureza | 98.5 bis101 % (Berechn. für Trockensubstanz) |